Key Documents
372617
Sigma-Aldrich
Potassium tungstate
94%
About This Item
Formule linéaire :
K2WO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
94%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tungsten
Pf
921 °C (lit.)
Densité
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
Clé InChI
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable