Principaux documents
371335
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
Clé InChI
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable