Principaux documents
365831
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
2-Nitro-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(NO2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
23 °C (lit.)
Densité
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride is formed by the nitration of m-fluorobenzotrifluoride.
Application
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)