Principaux documents
365009
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
177 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
2-Bromo-5-Fluorobenzoic Acid.
Junhong ZYL.
Guangzhou Chemical Industry/ Guangzhou Huagong, 12, 2253-2255 (2000)
A Concise and Efficient Synthesis of [2-Methyl-5-methylsulfonyl-4-(pyrrol-1-yl) benzoyl] guanidinium Methanesulfonate (Eniporide).
Baumgarth M and Gericke R.
European Journal of Organic Chemistry, 12, 2253-2255 (2000)
Peri fluoro steric effects: syntheses and comparative acid-catalyzed isomerization of the 8-, 9-, and 11-fluoro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-7, 12-dimethylbenz [a] anthracenes to exo methylene tautomers.
Witiak DT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 345-352 (1988)