Key Documents
357510
Sigma-Aldrich
Phenylethynylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
(2-Phenylethynyl)magnesium bromide, (Phenylethynyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-phenylethynyl)magnesium, Bromo(phenylethynyl)magnesium, Phenylacetylenemagnesium bromide
About This Item
Formule linéaire :
C8H5MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup