Key Documents
349488
Sigma-Aldrich
Azidotrimethyltin(IV)
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3CH3.N3.Sn/c;;;1-3-2;/h3*1H3;;/q;;;-1;+1
Clé InChI
OSJRGDBEYARHLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.