Merck
348481
Potassium nitrate-15N
10 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled KNO3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
K15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
isotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
density
2.132 g/mL
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate-15N
Pictogrammes
Flame over circle
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable