Principaux documents
347450
Sigma-Aldrich
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Synonyme(s) :
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
About This Item
Formule linéaire :
LiOD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
7.5 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.363
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Clé InChI
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable