346799
6-Amino-1-methyluracil
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Chaîne SMILES
CN1C(N)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
Clé InChI
GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
6-Amino-1-methyluracil is an amino derivative of uracil and its standard molar enthalpy of combustion has been evaluated. Host-guest complexation of 6-amino-1-methyluracil with tetrapropoxycalix[4]arene has been reported.
Application
6-Amino-1-methyluracil may be used in the preparation of 1,1′-di methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]quinoline-5,5′-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaone, via reaction with isatin in the presence of catalytic p-toluene sulfonic acid.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Complexation of tetrapropoxycalix [4] arene with uracil and adenine derivatives in water-containing solution.
Kalchenko O, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 16(4), 246-252 (2003)
Experimental study on the thermochemistry of some amino derivatives of uracil.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43(11), 1763-1767 (2011)
A novel reaction of 6-amino-uracils and isatins.
Dabiri M, et al.
Tetrahedron, 64(30), 7307-7311 (2008)