343447
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
99% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (GC)
Forme
solid
Pf
63-65 °C (lit.)
Conditions d'expédition
dry ice
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC(C)C1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C9H14O2.H2O/c1-6(2)7-3-8(10)5-9(11)4-7;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;1H2
Clé InChI
JYJVWRORYGGPHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable