Principaux documents
341800
Sigma-Aldrich
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C11H10O2/c12-8-3-4-9(13)11-7-2-1-6(5-7)10(8)11/h1-4,6-7,10-11H,5H2/t6-,7+,10+,11-
Clé InChI
FQLRTGXTYFCECH-FIPCFZRWSA-N
Description générale
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione can be prepared by Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 1,4-benzoquinone.
Application
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione may be used in the synthesis of pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione (the ′cage′ compound) via the intramolecular [2+2]-photocycloaddition reaction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Photochemical synthesis of a ?cage? compound in a microreactor: Rigorous comparison with a batch photoreactor.
Aillet T, et al.
Chemical Engineering and Processing, 64, 38-47 (2013)