Principaux documents
340111
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-pentene, predominantly trans
95%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4785 (lit.)
pb
122 °C (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
Application
cis-1-Bromo-2-pentene was used in the synthesis of (+)-polyoxamic acid. It was also used in the preparation of pheromones.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.