337382
Silver phosphate
98%
Synonyme(s) :
Silver orthophosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
powder
Pf
849 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clé InChI
FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable