Key Documents
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Clé InChI
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable