333603
6-Phenylhexanoic acid
98%
Synonyme(s) :
Benzenehexanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Point d'ébullition
201-202 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,13,14)
Clé InChI
JTXZPQIXIXYMDY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter