332828
2-Butanone oxime
99%
Synonyme(s) :
Methyl ethyl ketoxime
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
<8 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
59-60 °C/15 mmHg (lit.)
Solubilité
water: soluble 100 g/L at 25 °C
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
oxime
Chaîne SMILES
CC\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Blood, Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61.97 °C - closed cup