Principaux documents
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Synonyme(s) :
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.27
Beilstein:
1716449
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Pf
~250 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable