Key Documents
330841
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Clé InChI
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene was used in flow preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
James A Newby et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(1), 263-271 (2013-12-18)
Conducting low-temperature organometallic reactions under continuous flow conditions offers the potential to more accurately control exotherms and thus provide more reproducible and scalable processes. Herein, progress towards this goal with regards to the lithium-halogen exchange/borylation reaction is reported. In addition