326976
Silver
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
2.0 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Quantité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.