Key Documents
319694
Sigma-Aldrich
4-(Méthylthio)-1-butanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3S(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves