Principaux documents
226424
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethanol
99%
Synonyme(s) :
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.16
Beilstein:
1731081
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4930 (lit.)
pb
169-171 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
thioether
Chaîne SMILES 
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The transient absorption spectrum formed on reaction of H atoms and OH radicals with an aqueous solution of 2-(methylthio)ethanol was studied[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Structure?reactivity studies on? OH radical reaction with substituted dialkyl sulfides.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 7, 1425-1432 (1999)
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic