Key Documents
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetraiodoethene, Diiodoform, Ethylene periodide, Ethylene tetraiodide, Periodoethene, Tetraiodoethene
About This Item
Formule linéaire :
I2C=CI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
18.3 (vs air)
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
191-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
Clé InChI
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas