Principaux documents
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
Synonyme(s) :
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
About This Item
Formule linéaire :
K2(TiF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.