Principaux documents
305596
Sigma-Aldrich
tert-Butylphosphonic dichloride
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyldichlorophosphine oxide, tert-Butylphosphonyl dichloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CP(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
Clé InChI
OQUGNSMOWJIYMO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A Mehling et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 108, 104473-104473 (2019-09-09)
In the last 20 years, alternative approaches to the identification of skin sensitisation hazards have been at the forefront of the 3Rs and have helped refine the validation and acceptance processes. However, experience with the local lymph node assay showed