304352
2,3,4-Trifluoroaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/48 mmHg (lit.)
Densité
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
Clé InChI
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup