Principaux documents
303054
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
Synonyme(s) :
1-Acetyl-2-naphthol
About This Item
Formule linéaire :
HOC10H6COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
65-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
Clé InChI
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Intramolecular hydrogen bond investigations in Schiff bases derivatives of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxy-1-acetonaphthone in CDCl< sub> 3</sub> solution and in the solid state by NMR methods.
Schilf W, et al.
Journal of Molecular Structure, 602, 41-47 (2002)