299758
2-Nitro-9-fluorenone
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
222-223 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
Clé InChI
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable