Principaux documents
298689
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1721790
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Autres remarques
A mixture of stereoisomers.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable