M9500
DL-Methionine
≥99%, suitable for cell culture and insect cell cutlure
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-Methionine, ≥99%
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique