297054
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
Synonyme(s) :
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in pentane
pb
35-36 °C
Densité
0.65 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
Clé InChI
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles