289892
Gallium(III) nitrate hydrate
crystalline, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium trinitrate
About This Item
ethanol: slightly soluble(lit.)
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clé InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Catalyst in the epoxidation of olefins in presence of hydrogen peroxide.
- Dopant in the preparation of ZnO nanorod arrays. The addition of Ga can improve the luminescence quality of ZnO nanorods.
- Precursor to synthesize Ga-MCM-41 materials (mesoporous silicate molecular sieves). Ga-MCM-41 can act as a catalyst in the liquid-phase isomerization of α-pinene.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges