Key Documents
28684
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro Beilstein :
3198993
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
Description générale
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)