284335
1,3-Dinitropyrene
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 2 mg/mL, clear, yellow to orange
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-14(18(21)22)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H
Clé InChI
KTNUVDBUEAQUON-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- modification of the umu-assay (ISO 13829) to assess the cytotoxic potential of toxins
- in vitro synthesis of 1,N6-etheno-2′-deoxyadenosine and 1,N2-etheno-2′-deoxyguanosine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable