Key Documents
282677
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydrate
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Lysine
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
Clé InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the