282219
Benz[g]isoquinoline-5,10-dione
99%
Synonyme(s) :
2-Aza-9,10-anthraquinone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
178-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
Clé InChI
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable