281670
4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
140-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable