Principaux documents
277282
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH3)2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.831 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter