Key Documents
275441
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethylthiophenol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
207-208 °C (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter