Principaux documents
265322
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
54 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Clé InChI
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Difluorophenol was used in the synthesis of material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane} (PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wei He et al.
Talanta, 76(3), 698-702 (2008-07-01)
A new material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane}(PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate vapor was synthesized with 2,3-difluorophenol, allyl bromide and poly (methyl hydrosiloxane) as raw materials, via O-alkylation, Claisen rearrange reaction and hydrosilylation reaction. This novel material was then coated on a quartz crystal