264970
Didecylamine
95%
Synonyme(s) :
N,N-Didecylamine, N-Decyl-1-decanamine, N-Decyldecanamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
pb
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
Clé InChI
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup