Key Documents
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
Synonyme(s) :
(R)-PROPHOS
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable