Principaux documents
252816
Sigma-Aldrich
Bromure de tétrahexylammonium
99%
Synonyme(s) :
THABr
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]4N(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.58
Beilstein:
3637302
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
99-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bromure de tétrahexylammonium peut être utilisé :
  • comme accepteur de liaison hydrogène dans la préparation de solvants eutectiques profonds qui peuvent être utilisés pour la désulfuration et la dénitrogénation du n-heptane.
  • Pour produire un système biphasique aqueux pour la préconcentration des ions de métaux lourds.
  • Comme sel de transfert de phase pour la fabrication d'un capteur chimique optique de gaz.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Inkjet printed LED based pH chemical sensor for gas sensing
O?Toole M, et al.
Analytica Chimica Acta, 652(1-2), 308-314 (2009)
Multielement Determination of Trace Heavy Metals in Water by Microwave-Induced Plasma Atomic Emission Spectrometry after Extraction in Unconventional Single-Salt Aqueous Biphasic System
Smirnova SV, et al.
Analytical Chemistry, 90(10), 6323-6331 (2018)
Extraction of benzothiazole and thiophene from their mixtures with n-heptane using tetrahexylammonium bromide-based deep eutectic solvents as extractive denitrogenation and desulfurization agents
Alli RD and Kroon MC
Fluid Phase Equilibria, 477, 1-11 (2018)
Zeynep S Teksin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 116(1), 50-57 (2006-10-20)
Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA) is a method to screen drug candidates for membrane permeability. The objective was to characterize the transport of a model weak base, metoprolol, across a three lipid-component PAMPA system (denoted A-PAMPA, for anionic-PAMPA) and
A M Lisi et al.
Journal of chromatography, 581(1), 57-63 (1992-10-02)
A simple and efficient procedure has been developed for the derivatization of diuretic agents in human urine by direct extractive alkylation and their detection by gas chromatography-mass spectrometry. The procedure is an improvement over previous extractive alkylation methods because of