Key Documents
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2-chlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro Beilstein :
386264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Clé InChI
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)