Key Documents
244953
Sigma-Aldrich
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate
Synonyme(s) :
Zeise’s salt
About This Item
Formule linéaire :
K[(H2C=CH2)PtCl3] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.59 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Composition
Degree of hydration, ≤1
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
Clé InChI
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate is a transition-metal alkene complex commonly known as Zeise′s salt. It was first reported in the year 1930 and considered as a prototype for the classic Dewar-Chatt-Duncanson model.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Effect of high external pressures on the vibrational spectra of Zeise?s complexes, K [Pt(η2-C2H4) Cl3] and [Pt(η2-C2H4) Cl2]2
Baldwin JA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 690(13), 3165-3168 (2005)