243531
Potassium L-tartrate monobasic
99%
Synonyme(s) :
KHT, L(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium bitartrate, Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium hydrogen tartrate, Tartaric acid monopotassium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
Densité
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clé InChI
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C