242985
Alconox® detergent
bulk packed
Synonyme(s) :
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
Conditionnement
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
Application(s)
PFAS testing
Description générale
- Alconox® detergent is a concentrated powdered cleaner for both manual and ultrasonic cleaning of glass, metal, and plastic.
- It is used to clean various healthcare instruments, laboratory ware, vacuum equipment, tissue culture ware, personal protective equipment, etc.
- Biodegradable and readily disposable - potential substitute for corrosive acids and hazardous solvents.
- High performance, anionic and low foaming - does not damage the washer parts and leave behind any residue.
Caractéristiques et avantages
- Concentrated and long-lasting
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power to save
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
- Easy to rinse, doesn’t form interfering residues, and provides reliable results
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.