Key Documents
242578
Sigma-Aldrich
3-Chloroiodobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.631 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)