Principaux documents
234141
Sigma-Aldrich
Rhodamine B base
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
Solvent Red 49
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.55
Numéro C.I. (Colour Index):
45170:1
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 97%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Rhodamine B base is a colorless dye with undetectable fluorescence feature. In acidic condition, rhodamine B base gets transformed into a colored rhodamine dye that acts as a stable and efficient laser dye.
Actions biochimiques/physiologiques
Rhodamine B base has been used as a marker in the experiment to determine the mating of B. thuringiensis-resistant females with B. thuringiensis-resistant and B. thuringiensis-susceptible males in reciprocal orders.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Offspring from sequential matings between Bacillus thuringiensis-resistant and Bacillus thuringiensis-susceptible Heliothis virescens moths (Lepidoptera: Noctuidae).
Blanco CA
Journal of Economic Entomology, 103, 861-868 (2010)
F. Kajzar, Vladimir M. Agranovich
Multiphoton and Light Driven Multielectron Processes in Organics: New Phenomena, Materials and Applications (1999)