232416
Chlorosuccinic acid
96%
Synonyme(s) :
2-Chlorobutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Impuretés
4% fumaric acid
Pf
150-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges