Principaux documents
228982
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium chloride
97%
Synonyme(s) :
Amberlite IRC 178(Cl), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Trimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(Cl)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.69
Beilstein:
3917255
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Benzyltrimethylammonium chloride can be used as a phase catalyst in:
  • The synthesis of alkyl and aryl sulfonamides from thiols and disulfides in the presence of 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin (DCH).
  • The selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde using hydrogen peroxide as oxidant.
  • The esterification reaction of ethanol and lauric acid.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves